Principaux documents
769118
Sigma-Aldrich
Xenon
99.99%, Messer® CANGas
Synonyme(s) :
Xenon gas
1 L
977,00 €
977,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
977,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Xe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
977,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Filling mass: 71g
Filling volume: 12L
Niveau de qualité
Essai
99.99%
Forme
gas
Chaîne SMILES 
[Xe]
InChI
1S/Xe
Clé InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Xenon is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications include use as a filling gas for lamps (halogen lamps, gas discharge lamps) and anesthetic gas in medicine. Xenon is also a component of excimer laser gas mixtures and panning gas for plasma display panels (PDP). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produits recommandés
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informations légales
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable