Documents
768960
Sigma-Aldrich
Nitrous oxide
Messer® CANGas, 99%
Synonyme(s) :
Dinitrogen monoxide, Laughing gas
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.01
Numéro Beilstein :
8137358
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
1.53 (15 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
51.7 mmHg ( 21 °C)
Description
Filling mass: 21g
Pureté
99%
Forme
gas
Point d'ébullition
−88 °C (lit.)
Pf
−91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+]#N
InChI
1S/N2O/c1-2-3
Clé InChI
GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N
Application
Nitrous oxide is a gas that is colourless, odourless, and narcotic. It is also an oxidizing and liquefied gas that is heavier than air. Applications include use as the following: an oxidizing agent in atomic absorption spectrometry (AAS), oxidizer in rocket propellants, anesthetic in medical fields, propellant for whipped cream (food industries), and ultra-high purity for oxidizing and etching gas in semiconductor industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produits recommandés
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informations légales
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame over circleGas cylinderExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable