Principaux documents
769053
Sigma-Aldrich
Oxygen
Messer® CANGas, 99.999%
Synonyme(s) :
Oxygen gas
1 L
182,00 €
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
182,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141904
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Filling mass: 16g
Filling volume: 10L
Niveau de qualité
Essai
99.999%
Forme
gas
Chaîne SMILES 
O=O
InChI
1S/O2/c1-2
Clé InChI
MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N
Application
Oxygen is a colourless, odourless, oxidizing gas that is slightly heavier than air. Examples of applications include special analytical processes (e.g. total organic carbon [TOC] ) and use in the automotive industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produits recommandés
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informations légales
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame over circleGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2