Principaux documents
538701
Sigma-Aldrich
Acide 2-éthylhexanoïque
≥99%
Synonyme(s) :
2-Ethylcaproic acid
100 ML
47,80 €
1 L
111,00 €
20 L
304,00 €
47,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
47,80 €
1 L
111,00 €
20 L
304,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Beilstein:
1750468
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
47,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
4.98 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
699 °F
Limite d'explosivité
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
228 °C (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2-Ethylhexanoic acid (EHXA, 2-EHA) is an industrially important aliphatic carboxylic acid.[1] It is widely employed as a stabilizer[2] and a wood preservative.[2]
It has various industrial applications, such as:[3]
  • coolant in automotives
  • synthetic lubricant
  • wetting agent
  • co-solvent
  • drying of paints
  • defoaming agent in pesticides
Application
  • A review of the environmental fate and aquatic effects of a series of C4 and C8 oxo-process chemicals.: This review assesses the environmental impact of C4 and C8 oxo-process chemicals, including 2-Ethylhexanoic acid, detailing their degradation, persistence, and effects on aquatic ecosystems (Staples, 2001).
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
237.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
114 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
The developmental toxicity of 2-ethylhexanoic acid in Wistar rats.
Pennanen S, et al.
Fundamental and Applied Toxicology, 19(4), 505-511 (1992)
Synthetic applications of 2-ethylhexanoic acid derived reagents.
Raju R and Prasad K.
Tetrahedron, 68(5), 1341-1349 (2012)
S Elss et al.
Food additives and contaminants, 21(8), 811-814 (2004-09-17)
After simultaneous distillation-extraction (SDE) of commercial baby foods (n = 20) and fruit juices (n = 15) (among them 15 and eight products labelled 'organic', respectively) from 11 different suppliers, analyses performed by coupled capillary gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) revealed
Claudia Di Tommaso et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 40(1), 38-47 (2010-02-27)
Lyophilisation is a common procedure to increase the long-term stability of pharmaceutical formulations. Its applicability to polymeric micelles is usually an issue because of the aggregation of materials during freeze-drying steps. The feasibility of this process was studied on polymeric
Qian Zhang et al.
Nanoscale, 2(7), 1256-1259 (2010-07-22)
We report the synthesis of a series of monodispersed Bi-doped PbTe nanocrystals with tunable morphologies by using a doping precursor of bismuth(III) 2-ethylhexanoate. The as-synthesized Pb(1-x)Bi(x)Te (x = 0.005, 0.010, 0.015, 0.020) nanocrystals are characterized by X-ray diffraction, X-ray photoelectron
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf