E29141
Acide 2-éthylhexanoique
99%
Synonyme(s) :
2-Ethylcaproic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.98 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
699 °F
Limite d'explosivité
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
228 °C (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- As a reactant in esterification , decarboxylative alkynylation , and preparation of alkyl coumarins via decarboxylative coupling reactions.
- In the organocatalytic medium for the preparation of various 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones/thiones by Biginelli reaction.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
237.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
114 °C - closed cup