8.00758
2-Ethylhexanoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Ethylhexanoic acid, 3-Heptanecarboxylic acid, α-Ethylcaproic acid
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.04 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
310 °C
Puissance
3640 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.9-6.7 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 1.4 g/L in H2O)
pb
226-229 °C/1013 hPa
Pf
-59 °C
Température de transition
flash point 114 °C
Solubilité
1.4 g/L
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(CCCC)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
237.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
114 °C - closed cup