538051
2-Ethyl-1-hexanol
≥99.6%
Synonyme(s) :
Alcool isooctylique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.49 (vs air)
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.6%
Température d'inflammation spontanée
550 °F
Limite d'explosivité
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
183-186 °C (lit.)
Pf
−76 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble g/L at 20 °C
Densité
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup