75190
Heptanoic acid
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
10.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.4221 (lit.)
n20/D 1.423
Point d'ébullition
223 °C (lit.)
Pf
−10.5 °C (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- For esterification with glycerol to synthesize a triacylglycerol called as triheptanoin or trienanthoin.
- To synthesize 1-hexene via decarbonylation reaction by using platinum nanoparticles supported on carbon.
- To synthesize 7-tridecanone by ketonization in the presence of MnO2/CeO2 or ZrO2 catalysts supported on the surface of alumina.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter