Principaux documents
531227
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-13C2
99% (CP), 99 atom % 13C
500 MG
642,00 €
1 G
1 060,00 €
5 G
4 590,00 €
642,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
642,00 €
1 G
1 060,00 €
5 G
4 590,00 €
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
642,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
protein expression: suitable
pb
21 °C (lit.)
Pf
−125 °C (lit.)
Densité
0.820 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1+1,2+1
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :