492620
Formaldehyde-d2 solution
~20 wt. % in D2O, 98 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated formaldehyde, Formalin-d2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Concentration
~20 wt. % in D2O
Technique(s)
protein expression: suitable
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-DICFDUPASA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable