Principaux documents
176567
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-d4
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
Tetradeuteroacetaldehyde
1 G
164,00 €
5 G
674,00 €
10 G
1 270,00 €
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
164,00 €
5 G
674,00 €
10 G
1 270,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CD3CDO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
48.08
Beilstein:
1743039
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pression de vapeur
14.05 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
347 °F
Technique(s)
protein expression: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.3321 (lit.)
pb
21 °C (lit.)
Pf
-125 °C (lit.)
Densité
0.856 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3,2D
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-MZCSYVLQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Yukihiro Esaka et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 36(7), 877-880 (2020-01-28)
The deuteration of N2-ethyl-2'-deoxyguanosine (Et-dG), which is a DNA adduct generated from acetaldehyde, was studied by the addition reaction of acetaldehyde-d4 to 2'-deoxyguanosine (dG) in deuterium oxide (D2O), with the aim to obtain an isotope internal standard for the liquid
Angelique Vandemoortele et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 140, 110063-110063 (2021-03-03)
The reactivity of malondialdehyde in saturated glycerol triheptanoate oil was studied over a wide temperature range (298.15-453.15 K). With respect to the non-ideal character of a lipid medium, a kinetic model was proposed that described the experimental malondialdehyde data by a
Cecilia Sala et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 23(2), 64-69 (2017-06-29)
Recently, the formation of carbonyl compound within e-cigarettes usage has been reported. The aim of this study was to develop a new analytical method for the direct analysis of carbonyl compounds in vaporized liquids. Two different types of e-cigarettes and
Questions
  1. How can highly volatile standards be prepared?
    1 answer
    1. Working with highly volatile standards in order to maintain their integrity can be challenging. Initially, it is crucial to ensure that all necessary equipment is prepared and ready for use before starting to prepare stock or working solutions from purchased material.
      1. Rinse and thoroughly dry the volumetric flasks and closures to be used for each standard with the solvent to be used for dilution. Once completely dry, cap the flasks to prevent contamination from other chemical molecules in the air.
      2. If the original standard is stored in the freezer or refrigerator, keep them there until ready to use, such as while gathering all items to be used ready for use.
      3. About 5-10 minutes before preparing the standards, place the rinsed and capped flasks in the refrigerator. Bring out one flask at a time when ready to prepare a dilution.
      4. Keep the stock product/purchased standard on ice in a beaker while out on the countertop for use.
      5. Remove the cap on the volumetric flask and add the diluent/solvent (1/2 way), then cap.
      6. Always invert the stock/purchased standard several times to ensure it is a homogenous mixture, place it back on ice, open and take out the required quantity quickly and accurately, place it in the receiving vessel with the solvent, cap it, and then cap the original/purchase standard. Place it back in storage as soon as possible.
      7. QS to volume with the solvent and invert the solution several times.
      8. Repeat this process for each standard, and then make serial dilutions as needed, ensuring that each vessel (volumetric flask) is tightly capped to prevent the loss of volatile compounds.
      Note: If using vials for storage, ensure that the cap is tight and that the cap liner is compatible with the dilution solvent.