Principaux documents
277177
Sigma-Aldrich
Methanol-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled methanol, Methyl alcohol-13C, Methyl-13C alcohol
1 G
247,00 €
5 G
957,00 €
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
247,00 €
5 G
957,00 €
About This Item
Formule linéaire :
13CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
33.03
Beilstein:
1697016
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
pb
65.4 °C (lit.)
Pf
-98 °C (lit.)
Densité
0.815 g/mL at 25 °C
Format
neat
Changement de masse
M+1
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[13CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-OUBTZVSYSA-N
Description générale
13CH3OH is isotopically enriched form of methyl alcohol.
Application
Methyl-13C alcohol is an external reference for the assignment of polymer constitution using nuclear magnetic resonance spectroscopy. It is used to study the proton transfer processes, which offering possibilities for the quantitative mechanism studies of proton-related catalytic reactions. This isotope-enrich solvent is used to confirm the distribution and arrangement of metals from metal organic frame work (MOF) using host-guest interaction study. Also used as trideuteromethylation reagent for the synthesis of deuterated drugs.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Sven Bodenstedt et al.
Nature communications, 12(1), 4041-4041 (2021-07-02)
Optically pumped magnetometers (OPMs) based on alkali-atom vapors are ultra-sensitive devices for dc and low-frequency ac magnetic measurements. Here, in combination with fast-field-cycling hardware and high-resolution spectroscopic detection, we demonstrate applicability of OPMs in quantifying nuclear magnetic relaxation phenomena. Relaxation
Xue Lu Wang et al.
Nature communications, 7, 11918-11918 (2016-06-18)
Proton transfer (PT) processes in solid-liquid phases play central roles throughout chemistry, biology and materials science. Identification of PT routes deep into the realistic catalytic process is experimentally challenging, thus leaving a gap in our understanding. Here we demonstrate an
Monica I Espinosa et al.
Nature communications, 11(1), 5564-5564 (2020-11-06)
Utilising one-carbon substrates such as carbon dioxide, methane, and methanol is vital to address the current climate crisis. Methylotrophic metabolism enables growth and energy generation from methanol, providing an alternative to sugar fermentation. Saccharomyces cerevisiae is an important industrial microorganism