427047
Ethanol-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled ethanol, Ethyl alcohol-2-13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.364 (lit.)
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Pf
-114 °C (lit.)
Densité
0.801 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[H]C([H])([13CH3])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup