Documents
487767
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-2,2,2-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CD3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.332 (lit.)
Point d'ébullition
21 °C (lit.)
Pf
−125 °C (lit.)
Densité
0.838 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-29.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-34 °C - closed cup
Amy M Green et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(47), 12372-12377 (2017-11-08)
Ozonolysis of alkenes, an important nonphotolytic source of hydroxyl (OH) radicals in the atmosphere, proceeds through unimolecular decay of Criegee intermediates. Here, we report a large kinetic isotope effect associated with the rate-limiting hydrogen-transfer step that releases OH radicals for