Principaux documents
324582
Sigma-Aldrich
Iodoethane-d5
99.5 atom % D, contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Ethyl-d5 iodide
1 G
112,00 €
5 G
364,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
112,00 €
5 G
364,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.00
Beilstein:
1840101
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.5091 (lit.)
pb
69-73 °C (lit.)
Pf
-108 °C (lit.)
Densité
2.013 g/mL at 25 °C
Application(s)
pharmaceutical
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
Clé InChI
HVTICUPFWKNHNG-ZBJDZAJPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Les clients ont également consulté
Journal of Chromatography A, 688, 243-243 (1994)