Documents
471925
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
(3,5-Difluorophenyl)dihydroxyborane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pf
210-217 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
Clé InChI
QWQBQRYFWNIDOC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of honokiol analogs as angiogenesis inhibitors
  • Homo-coupling reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Enantioselective borane reduction of trifluoroacetophenone
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable