Principaux documents
471070
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
3,5-Di(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
5 G
94,20 €
94,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
94,20 €
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C6H3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.93
Beilstein:
7379990
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
94,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
217-220 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BF6O2/c10-7(11,12)4-1-5(8(13,14)15)3-6(2-4)9(16)17/h1-3,16-17H
Clé InChI
BPTABBGLHGBJQR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in the synthesis of:
  • Methylene-arylbutenones via carbonylative arylation of allenols
  • 4-aminoquinoline analogs via Ullman / Suzuki / Negishi coupling
  • Primary amino acid derivatives with anticonvulsant activity
  • Alkyl arylcarbamates via Cu-catalyzed coupling with potassium cyanate
  • Aryl-substituted succinimides and cyclic ketones by asymmetric conjugate addition
  • Axially chiral dicarboxylic acids for asymmetric Mannich-type reactions
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
F Adebodun et al.
Journal of cellular biochemistry, 40(2), 249-260 (1989-06-01)
31P Nuclear Magnetic Resonance (NMR) studies were performed on mono- and diisopropylphosphoryl derivatives of alpha-chymotrypsin, trypsin, and subtilisin. Questions addressed included the pKa of the active center Asp...His...Ser triad in both species. While the pKa in the diisopropylphosphoryl derivatives is