441643
3-Fluorophenylboronic acid
≥95.0%
Synonyme(s) :
(3-Fluorophenyl-1-yl)boronic acid, 3-Fluorobenzeneboronic acid, m-Fluorophenylboronic acid, m-fluoro-Benzeneboronic acid
40,40 €
About This Item
40,40 €
Produits recommandés
Essai
≥95.0%
Pf
214-218 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
OB(O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
Clé InChI
KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3