Documents
697230
Sigma-Aldrich
[1,1′-bis(diphénylphosphino)ferrocène]dichloropalladium(II)
Synonyme(s) :
Pd(DPPF)Cl2
About This Item
Formule linéaire :
(C17H14P)2Fe · PdCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
731.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
266-283 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
JCWIWBWXCVGEAN-UHFFFAOYSA-L
Application
Il s'agit d'un catalyseur pour réaction de couplage C-C et C-N.
Le Pd(DPPF)Cl2 peut être un catalyseur au palladium efficace dans les réactions suivantes :
  • Couplage croisé de réactifs de Grignard sec-alkylés et n-alkylés avec un rendement et une sélectivité élevés.
  • Couplage de Suzuki entre des esters arylboroniques et de l'iodure de [11C]méthyle pour former des dérivés de [11C]toluène fonctionnalisés.
  • Couplage croisé de Kumada entre du 1,3,5-tribromobenzène et des réactifs de Grignard pour former des oligothiophènes en forme d'étoile.
Pour les applications à petite échelle et à haut débit, ce produit est également disponible sous forme de billes ChemBeads (919780).
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dichloro [1,1?-bis (diphenylphosphino) ferrocene] palladium (II): an effective catalyst for cross-coupling reaction of a secondary alkyl grignard reagent with organic halides.
Hayashi T
Tetrahedron Letters, 20(21), 1871-1874 (1979)
An improved synthesis of substituted [11C] toluenes via Suzuki coupling with [11C] methyl iodide
Hostetler E
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 48(9), 629-634 (2005)
Star?Shaped Oligothiophenes for Solution?Processible Organic Field?Effect Transistors.
Ponomarenko S
Advances in Functional Materials, 13(8), 591-596 (2003)
Shirbin, S. J. et al.
Tetrahedron Letters, 51, 2971-2971 (2010)
Electrophilic activation of benzaldehydes through ortho palladation: one-pot synthesis of 3-methylene-indan-1-ols through a domino allylstannylation/Heck reaction under neutral conditions.
Ján Cvengros et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(33), 6148-6151 (2009-07-11)
Articles
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf