Principaux documents
456292
Sigma-Aldrich
Fluoranthene-d10
98 atom % D
50 MG
107,00 €
100 MG
160,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
50 MG
107,00 €
100 MG
160,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16D10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
pb
384 °C (lit.)
Pf
110-113 °C (lit.)
Application(s)
electronics
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c-2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Clé InChI
GVEPBJHOBDJJJI-LHNTUAQVSA-N
Catégories apparentées
Application
May be used as an analytical standard
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
388.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
198.0 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Ahmad Omar-Ali et al.
Marine environmental research, 108, 33-44 (2015-05-10)
Alligator gar Atractosteus spatula acclimated to brackish water (9 ppt) were exposed to water accommodated fraction oil loadings (surrogate to Macondo Deepwater Horizon, northern Gulf of Mexico) of 0.5 and 4.0 gm oil/L tank water for 48 h. The surrogate