Principaux documents
456284
Sigma-Aldrich
Fluorène-d10
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
100 MG
200,00 €
1 G
459,00 €
200,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
200,00 €
1 G
459,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13D10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
200,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Pf
115-118 °C (lit.)
Application(s)
electronics
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C2([2H])[2H]
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D2
Clé InChI
NIHNNTQXNPWCJQ-QNNBDYQESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
303.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
151.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
N D G Chau et al.
Environmental science and pollution research international, 22(12), 9042-9058 (2015-01-13)
Pollution of drinking water sources with agrochemicals is often a major threat to human and ecosystem health in some river deltas, where agricultural production must meet the requirements of national food security or export aspirations. This study was performed to