48863
Anthracene–d10 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
38,70 €
About This Item
38,70 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 625
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type internal/surrogate
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL in dichloromethane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c21c(c(c3c(c2[2H])c(c(c(c3[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Clé InChI
MWPLVEDNUUSJAV-LHNTUAQVSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)