Principaux documents
364622
Sigma-Aldrich
Phenanthrene-d10
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Perdeuterated phenanthrene
100 MG
131,00 €
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
131,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14D10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solid
pb
340 °C (lit.)
Pf
98-100 °C (lit.)
Application(s)
electronics
Changement de masse
M+10
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Clé InChI
YNPNZTXNASCQKK-LHNTUAQVSA-N
Catégories apparentées
Application
May be used as an analytical standard
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Ayah Alassali et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-19)
Due to the lack of advanced methods to clean plastic waste from organic contaminants, this study aimed at evaluating supercritical extraction as a decontamination method. Oil-adhesive high-density polyethylene (HD-PE) oil containers were subjected to supercritical extraction using supercritical carbon dioxide.
Ge Li et al.
Food chemistry, 209, 123-130 (2016-05-14)
This study investigated the effects of frying conditions on the change, migration and correlation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and oxygenated PAHs (oxy-PAHs) in youtiao, a typical Chinese fried bread. PAH migration was evaluated using an isotope tracer method. High
Dennis S Mkhize et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 79(5), 808-819 (2019-04-27)
A passive sampling device, based on molecularly imprinted membranes (MIM), was fabricated and optimised for sampling polychlorinated biphenyls (PCBs) in aquatic ecosystems. The newly-developed passive sampler was subjected to in-situ calibration studies to determine PCB sampling rates under various conditions
Célia A Alves et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11526-11542 (2015-04-02)
The main purpose of this work was to evaluate the chemical composition of particulate matter (PM) emitted by eight different light-duty vehicles. Exhaust samples from petrol and diesel cars (Euro 3 to Euro 5) were collected in a chassis dynamometer
Wan-Ting Chang et al.
Marine pollution bulletin, 97(1-2), 217-223 (2015-06-16)
This work investigates the dependence of the sampling rate (Rs) of semi-permeable membrane devices (SPMDs) on flow rate and temperature. The in situ Rs values were obtained using performance reference compounds (PRCs) with weighted polynomial regression and used to estimate