616664
Benzo[e]pyrene-d12
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
4,5-Benzopyrene-d12
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Pf
177-180 °C (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Clé InChI
TXVHTIQJNYSSKO-AQZSQYOVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable