Principaux documents
364614
Sigma-Aldrich
Chrysène-d12
98 atom % D
Synonyme(s) :
Dodecadeuteriochrysene
25 MG
71,20 €
50 MG
113,00 €
250 MG
343,00 €
71,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
25 MG
71,20 €
50 MG
113,00 €
250 MG
343,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18D12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
71,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
pb
448 °C (lit.)
Pf
252-254 °C (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Clé InChI
WDECIBYCCFPHNR-AQZSQYOVSA-N
Application
May be used as an analytical standard
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Xiaowei Wang et al.
Journal of separation science, 37(14), 1842-1849 (2014-04-29)
An automatic exposed and in-syringe dynamic single-drop microextraction method (SDME) for the determination of five polycyclic musks in natural waters was developed using gas chromatography with mass spectrometry. Online agitation was first introduced to the automatic SDME with a magnetic
Zheng-Xia Chen et al.
Chemosphere, 131, 192-200 (2015-04-12)
Fine roots of woody plants are a heterogeneous system differing markedly in structure and function. Nevertheless, knowledge about the plant uptake of organic pollutants via fine roots is scarce to date. In the present study, plant uptake, translocation, and return
Célia A Alves et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11526-11542 (2015-04-02)
The main purpose of this work was to evaluate the chemical composition of particulate matter (PM) emitted by eight different light-duty vehicles. Exhaust samples from petrol and diesel cars (Euro 3 to Euro 5) were collected in a chassis dynamometer
Dennis S Mkhize et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 79(5), 808-819 (2019-04-27)
A passive sampling device, based on molecularly imprinted membranes (MIM), was fabricated and optimised for sampling polychlorinated biphenyls (PCBs) in aquatic ecosystems. The newly-developed passive sampler was subjected to in-situ calibration studies to determine PCB sampling rates under various conditions
Chen-Chou Wu et al.
Environmental science & technology, 49(17), 10607-10615 (2015-08-11)
Barbecuing or charcoal-grilling has become part of popular outdoor recreational activities nowadays; however, potential human health hazards through outdoor exposure to barbecue fumes have yet to be adequately quantified. To fill this knowledge gap, atmospheric size-fractioned particle and gaseous samples