Principaux documents
P2443
Sigma-Aldrich
Pluronic® F-127
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Non-ionic copolymer surfactant
About This Item
Formule linéaire :
(C3H6O·C2H4O)x
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Description
Non-ionic
contains 100ppm BHT
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Poids mol.
~12600 g/mol
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
CMC
950-1000 ppm (~25°C)
Température de transition
cloud point >100 °C
HLB
18 - 23
Chaîne SMILES 
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clé InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pluronic® F-127, également appelé poloxamère 407, est un copolymère non ionique et non toxique. Il contient de l'oxyde de polyéthylène et de l'oxyde de propylène disposés en une structure tribloc formant une chaîne PEO-PPO-PEO symétrique. Les propriétés tensioactives de ce polymère, qui découlent de sa nature amphiphile, lui permettent d'interagir avec les surfaces hydrophobes et les membranes biologiques.
Application
Pluronic® F-127 a été utilisé :
  • comme système d'administration pour un peptide sur le site d'une plaie afin d'étudier l'effet du peptide sur la cicatrisation chez des souris.
  • comme enduction de surface sur des timbres en PDMS (polydiméthylsiloxane) pour leur conférer des propriétés répulsives vis-à-vis d'hydrogels.
  • dans la préparation d'une solution-mère indicatrice de calcium afin de mesurer des activités neurales.
  • comme constituant d'une solution saline tamponnée au phosphate (PBS), pour réduire l'adhérence non spécifique des cellules et des protéines à un dispositif microfluidique à base de PDMS.
  • Ce tensioactif non ionique de type copolymère peut être utilisé comme agent antimoussant dans la culture de cellules d'insectes.
Actions biochimiques/physiologiques
Pluronic® F-127 est un gel thermoréversible utilisé dans différentes industries en raison de sa grande thermosensibilité, de sa biodégradabilité élevée et de son importante biocompatibilité. Ces propriétés font de ce polymère un véhicule polyvalent pour les médicaments. Pluronic® F-127 améliore l'efficacité thérapeutique des médicaments en augmentant leur biodisponibilité et leur thermostabilité. Ce produit peut en outre promouvoir l'adhésion cellulaire et la formation de collagène, ce qui facilite l'angiogenèse et la régénération tissulaire. En raison de son efficacité, Pluronic F-127 a été utilisé pour encapsuler des cellules souches mésenchymateuses (CSM) afin de faciliter la régénération de tissus faiblement vascularisés tels que les tissus épithéliaux, les tissus adipeux, le cartilage, les tendons et les tissus osseux.
Informations légales
Pluronic is a registered trademark of BASF
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Federico Ceriani et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(46), E7194-E7201 (2016-11-04)
Spatially and temporally coordinated variations of the cytosolic free calcium concentration ([Ca2+]c) play a crucial role in a variety of tissues. In the developing sensory epithelium of the mammalian cochlea, elevation of extracellular adenosine trisphosphate concentration ([ATP]e) triggers [Ca2+]c oscillations
NeuroCa: integrated framework for systematic analysis of spatiotemporal neuronal activity patterns from large-scale optical recording data
Jang MJ and Nam Y
Neurophotonics, 2(3) (2015)
PLURONIC F127 and ITS applications
Salama AH
Pharmacology, 2, 1393- 1403 (2021)
Connexin43 carboxyl-terminal peptides reduce scar progenitor and promote regenerative healing following skin wounding
Ghatnekar GS, et al.
Regenerative Medicine, 4(2), 205-223 (2009)
Philippe Marmottant et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(41), 17271-17275 (2009-10-07)
Cell aggregates are a tool for in vitro studies of morphogenesis, cancer invasion, and tissue engineering. They respond to mechanical forces as a complex rather than simple liquid. To change an aggregate's shape, cells have to overcome energy barriers. If
Articles
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Contenu apparenté
L'ingénierie tissulaire permet de fabriquer des cultures de tissus à partir de supports, de cellules vivantes et de molécules biologiquement actives en simulant le microenvironnement de l'organisme pour réparer ou remplacer un tissu endommagé.
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.