Principaux documents
728187
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-propyn-1-one
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Phenylpropynone, Ethynyl phenyl ketone
250 MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
178,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.14
Beilstein:
606216
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
lumps
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H6O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
Clé InChI
JITPLZPWKYUTDM-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
L Jaenicke et al.
European journal of biochemistry, 138(2), 319-325 (1984-01-16)
3-Oxo-3-phenylpropyne and 3-oxo-3-phenylpropene were synthesized as active-site-directed irreversible inhibitors of the bitter almond hydroxynitrile lyase (EC 4.1.2.10), an FAD-protein. The substrate and competitors (e.g. benzoate) decrease the rate of the inhibitor-mediated deactivation of the enzyme. By excess addition of either
Unsaturated lactones; researches on acetylenic compounds; a new route to growth-inhibitory alpha beta-ethylenic gamma- and delta-lactones.
L J HAYNES et al.
Journal of the Chemical Society, 954-957 (1946-10-01)