Principaux documents
441562
Sigma-Aldrich
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline
≥98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N-Acetyl-L-hydroxyproline
10 G
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
160,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
Beilstein:
84043
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline, ≥98%
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −119°, c = 4 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
132-133 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO4/c1-4(9)8-3-5(10)2-6(8)7(11)12/h5-6,10H,2-3H2,1H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Clé InChI
BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Application
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline can be used:
  • In the stereospecific synthesis of 4-fluoroglutamic acid.[1]
  • To synthesize molecular targets for von Hippel-Lindau (VHL) E3 ubiquitin ligase.[2]
  • As a precursor to synthesize pseudopoly(amino acids) such as poly(trans-4-hydroxy-4-acyl-L-proline ester)[3] and a biodegradable polymer, poly(lactic acid-glycolic acid-4-hydroxyproline).[4]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Pseudopoly (amino acids): A Study of the Synthesis and Characterization of Poly (trans-4-hydroxy-N-acyl-L-proline esters).
Kwon H Y and Langer R
Macromolecules, 22(8), 3250-3255 (1989)
Synthesis and characterization of a novel biodegradable polymer poly (lactic acid?glycolic acid?4?hydroxyproline).
Duan J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 103(6), 3585-3590 (2007)
Structure-guided design and optimization of small molecules targeting the protein?protein interaction between the von Hippel?Lindau (VHL) E3 ubiquitin ligase and the hypoxia inducible factor (HIF) alpha subunit with in vitro nanomolar affinities.
Galdeano C, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(20), 8657-8663 (2014)
H Riera et al.
Revue du rhumatisme et des maladies osteo-articulaires, 57(7-8), 579-583 (1990-07-01)
The authors have studied in organ culture, the effects of oxaceprol-structural analogue of hydroxyproline, on the proteoglycan and protein synthesis and degradation by calf articular chondrocytes. A stimulation of the incorporation of 35SO4, which indicate proteoglycan synthesis, was shown. The
D A Kalbhen et al.
Zeitschrift fur Rheumatologie, 46(3), 136-142 (1987-05-01)
Using the radiolabelled precursors (3H-Glucosamine, 3H-proline) and a new procedure of quantitative microautoradiography we investigated the influence of N-acetyl-L-hydroxyproline (Oxaceprol) on anabolic processes in joint cartilage tissue of hens. After in vitro incubation, Oxaceprol stimulated the uptake of 3H-glucosamine and