185310
4-nitroaniline
≥99%
Synonyme(s) :
1-Amino-4-nitrobenzene, 4-Amino-1-nitrobenzene, 4-Nitro-1-aminobenzene, 4-Nitrobenzenamine, p-Aminonitrobenze
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder or crystals
pb
260 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
146-149 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 25 mg/mL, slightly hazy, yellow to brownish-yellow
water: slightly soluble
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Clé InChI
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- p
- -Phenylenediamine using various catalytic systems.
- Poly(4-nitroaniline) thin films for optoelectronic applications.
- An adduct with picric acid.
- A crystalline N-(4-nitrophenyl)-β-alanine by reacting with acrylic acid.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
415.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
213.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges