Principaux documents
U5128
Sigma-Aldrich
Urée
ACS reagent, 99.0-100.5%
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
5 G
22,40 €
100 G
41,40 €
500 G
54,10 €
1 KG
58,20 €
5 KG
107,00 €
22,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
22,40 €
100 G
41,40 €
500 G
54,10 €
1 KG
58,20 €
5 KG
107,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
Beilstein:
635724
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
22,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis)
99.0-100.5%
Forme
solid
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.01%
Pf
132-135 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Urea is a colourless organic compound, without any odour. It is easily soluble in water.[1]
Application
Produit utilisé pour la dénaturation des protéines et comme agent de solubilisation doux pour les protéines insolubles ou dénaturées. Permet de renaturer les protéines des échantillons dénaturés au chlorure de guanidine 6 M, comme les corps d'inclusion. Peut être utilisé en association avec du chlorhydrate de guanidine et du dithiothréitol (DTT) pour replier les protéines dénaturées dans leur forme native active.
Urea has been used:
  • to adjust the urea nitrogen concentration to a preferred range in blood reservoir for evaluating the dialyzer urea clearance[2]
  • to prepare standards to measure urea synthesis[3]
  • to prepare standards for blood urea nitrogen assay[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Urea participates in the metabolism of nitrogenous substances. It serves as a nitrogen source, when used in fertilizers. Urea is used in manufacturing chemical compounds.[1] It is widely used in the agricultural industry as a fertilizer as well as an animal feed additive, which is used as a nitrogen supplement in animal husbandry.[5] Urea has adverse effects on seed germination, seedling growth and early plant growth in soil.[6]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Hepatic targeting and biodistribution of human fetal liver stem/progenitor cells and adult hepatocytes in mice
Cheng K, et al.
Hepatology, 50(4), 1194-1203 (2009)
Urea: Synthesis, Properties and Uses (2012)
Elimination of the adverse effects of urea fertilizer on seed germination, seedling growth, and early plant growth in soil
Bremner JM and Krogmeier MJ
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 85(13), 4601-4604 (1988)
Hemodialyzer mass transfer-area coefficients for urea increase at high dialysate flow rates
Leypoldt JK, et al.
Kidney International, 51(6), 2013-2017 (1997)
CHAPTER 16 - METHODS OF FEEDING UREA TO LIVESTOCK
Urea As a Protein Supplement, 321-327 (1967)
Articles
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf