471828
N-Methyldiethanolamine
≥99%
Synonyme(s) :
2,2′-Methyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methylamine, MDEA
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Limite d'explosivité
99 %, 55 °F
~56 %, 23 °F
~8.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
246-248 °C (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of aluminophosphate-based molecular sieves.
- Preparation of N-methyl-N-R-N,N-bis(2-hydroxyethyl) ammonium bromides.
- Preparation of cationic polyurethane dispersions.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup