193747
Tryptamine
≥97%
Synonyme(s) :
2-(3-Indolyl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)indole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Point d'ébullition
137 °C/0.15 mmHg (lit.)
Pf
113-116 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 1 g/L at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
Clé InChI
APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Application
- multi-layered analysis, used to differentiate and identify biogenic amines
- in the synthesis of indole ring-terminated thiol, ω-mercaptooctyltryptamide
- in surface-enhanced Raman spectroscopic investigation of indole ring-terminated self-assembled monolayer on gold electrode
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
365.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
185 °C - closed cup