Documents
G9012
Sigma-Aldrich
Glycérol
≥99.5%
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Numéro Beilstein :
635685
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50161901
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Impuretés
≤0.20% Water (Karl Fischer)
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Solubilité
water: 1 mL/mL, clear, colorless to faintly yellow
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
λ
1 cm path
Absorption UV
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.40
λ: 280 nm Amax: 0.07
λ: 320 nm Amax: 0.02
λ: 340 nm Amax: 0.01
λ: 400 nm Amax: 0.01
Adéquation
suitable for component for culture media
Application(s)
lipidomics
liquid formulation
sample preservation
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le glycérol est inodore, incolore, visqueux par nature, et se présente sous la forme d'un liquide au goût sucré. Il est naturellement présent dans la nature ou peut être fabriqué à partir de ressources pétrochimiques. Le glycérol est utilisé dans une multitude d'applications ; c'est l'une des substances chimiques naturelles les plus utiles et les plus polyvalentes. Il peut servir d'émollient, de solvant, d'édulcorant, aussi bien dans les préparations pharmaceutiques et cosmétiques que dans les aliments ou les produits de toilette. Il est extrêmement stable et se conserve facilement à température normale. Il est en outre non irritant et n'a aucun effet néfaste sur l'environnement.
Application
Le glycérol est entré dans la composition d'un milieu de montage pour l'immunofluorescence. Il a également été employé comme additif dans des encres à base de poly(3,4-éthylènedioxythiophène) et de poly(styrène sulfonate) (PEDOT/PSS).
Actions biochimiques/physiologiques
Le glycérol est hygroscopique par nature et est soluble dans l'eau, du fait de ses trois groupements hydroxyle alcooliques hydrophiles. Il peut former des liaisons hydrogène aussi bien intermoléculaires qu'intramoléculaires, ce qui en fait une molécule particulièrement flexible. L'effet physiologique de la glycérine est lié à l'immunité cellulaire, à l'accroissement de la production d'IgG et à l'augmentation de la libération d'histamine.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Towards inkjet printable conducting polymer artificial muscles
Simaite A, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 229 (2016)
Mohamad-Ali Fawal et al.
Cancer letters, 503, 129-137 (2021-02-06)
Brain tumors are a heterogeneous group of benign and malignant tumors arising from the brain parenchyma and its surrounding structures, with in general a poor clinical outcome due to high recurrence. One of the underlying causes for this somber prognostic
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
T W Chew et al.
Oncogene, 33(21), 2717-2727 (2013-07-03)
RAS and Rho small GTPases are key molecular switches that control cell dynamics, cell growth and tissue development through their distinct signaling pathways. Although much has been learnt about their individual functions in both cell and animal models, the physiological
Elena Enzo et al.
The EMBO journal, 34(10), 1349-1370 (2015-03-23)
Increased glucose metabolism and reprogramming toward aerobic glycolysis are a hallmark of cancer cells, meeting their metabolic needs for sustained cell proliferation. Metabolic reprogramming is usually considered as a downstream consequence of tumor development and oncogene activation; growing evidence indicates
Protocoles
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.