434620
Vinyl methacrylate
98%
Synonyme(s) :
Vinyl methacrylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
150-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
111-112 °C (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Clé InChI
FFYWKOUKJFCBAM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup