169919
Isobutyl methacrylate
97%
Synonyme(s) :
2-Methylpropyl methacrylate, Isobutyl α-methylacrylate, Isobutyl 2-methyl-2-propenoate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.82 (vs air)
Pression de vapeur
3.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Contient
≤15 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.420 (lit.)
Point d'ébullition
155 °C (lit.)
Densité
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6H,3,5H2,1-2,4H3
Clé InChI
RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
108.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42.5 °C - closed cup