751162
Propyl methacrylate
contains ~200 ppm MEHQ, 97%
Synonyme(s) :
n-Propyl methacrylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Contient
~200 ppm MEHQ
Indice de réfraction
n20/D 1.419
Densité
0.898 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
Clé InChI
NHARPDSAXCBDDR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
96.1 °F
Point d'éclair (°C)
35.6 °C