Principaux documents
S459836
ALLYL ACRYLATE
AldrichCPR
S459836-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S459836-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.129
Numéro MDL:
158,00 €