779342
Glycidyl methacrylate
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
GMA, 2,3-Epoxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2,3-epoxypropyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Contient
~0.01% hydrochinone monomethylether as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
n20/D 1.450
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Densité
1.075 g/mL at 20 °C
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
Clé InChI
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup