463353
tert-Butyl methacrylate
98%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylethyl methacrylate, tert -Butyl α-methacrylate, tert -Butyl methacrylate, Acryester TB
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Contient
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
132 °C (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)7(9)10-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
Clé InChI
SJMYWORNLPSJQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup