Principaux documents
406171
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol divinyl ether, mixture of isomers
98%
Synonyme(s) :
1,4-Bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
100 ML
148,00 €
500 ML
465,00 €
148,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
148,00 €
500 ML
465,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H10(CH2OCH=CH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
148,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
pb
126 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=COCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-13-9-11-5-7-12(8-6-11)10-14-4-2/h3-4,11-12H,1-2,5-10H2
Clé InChI
DQNSRQYYCSXZDF-UHFFFAOYSA-N
Stockage et stabilité
May form peroxides
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
234.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112.5 °C - closed cup