394238
Pyrrolidine
≥99.5%, purified by redistillation
Synonyme(s) :
Tetrahydropyrrole, Tetramethyleneimine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.45 (vs air)
Pression de vapeur
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
653 °F
Produit purifié par
redistillation
Limite d'explosivité
10.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
Clé InChI
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Synthesis of pyrrolidine derivatives of pyrimidine.
- As a catalyst in the selective monoallylation of allylic alcohols.
- To capture carbondioxide in a bubble column reactor using pyrrolidine aqueous solutions by gas–liquid absorption.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
37.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter