Documents
8.07494
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine
for synthesis
Synonyme(s) :
Pyrrolidine, Tetramethyleneimine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
71.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
204-648-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
65 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
345 °C
Puissance
433 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.6-10.6 % (v/v)
pH
12.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
86-88 °C/1013 hPa
Pf
-63 °C
Température de transition
flash point 3 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-2-4-5-3-1;/h5H,1-4H2;1H
Clé InChI
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
37.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
3 °C - closed cup