Principaux documents
324523
Sigma-Aldrich
Ethanol-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethyl alcohol-1-13C
1 G
664,00 €
664,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
664,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH313CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
664,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.362 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
Pf
-114 °C (lit.)
Densité
0.806 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2+1
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-VQEHIDDOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Paul J Fitzgerald
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
It is well established that a wide range of drugs of abuse acutely boost the signaling of the sympathetic nervous system and the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, where norepinephrine and epinephrine are major output molecules. This stimulatory effect is accompanied by