Principaux documents
427039
Sigma-Aldrich
Ethanol-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethyl alcohol-13C2
250 MG
597,00 €
1 G
1 580,00 €
597,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
597,00 €
1 G
1 580,00 €
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
48.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
597,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.362 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
Pf
-114 °C (lit.)
Densité
0.839 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Mukund P Srinivasan et al.
Biochemical pharmacology, 180, 114174-114174 (2020-07-28)
Primary toxicity targets of alcohol and its metabolites in the pancreas are cellular energetics and endoplasmic reticulum (ER). Therefore, the role of AMP-Activated Protein Kinase (AMPKα) in amelioration of ethanol (EtOH)-induced pancreatic acinar cell injury including ER/oxidative stress, inflammatory responses