Principaux documents
605182
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-1-13C, Glycine-1-13C, N-Fmoc
1 G
1 150,00 €
1 150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 150,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(HN-Fmoc)CH213CO2H
Poids moléculaire :
298.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
174-175 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i16+1
Clé InChI
NDKDFTQNXLHCGO-LOYIAQTISA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable