316830
Urea-15N2
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonyme(s) :
15N Labeled Urea, 15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
142,00 €
About This Item
142,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
132-135 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+2
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In agriculture research as a technique to determine uptake or denitrification and leaching losses of native soil N via the “added N interaction".
- In horticulture, massive labeling of trees to ascertain that N originating from 15N leaf labeling.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges