Principaux documents
488097
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 sulfate
60 atom % 15N
Synonyme(s) :
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
5 G
462,00 €
462,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
462,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(15NH4)2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
462,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
60 atom % 15N
Poids mol.
133.34 by atom % calculation (60 atom % 15N)
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable