333778
Uracil-15N2
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H415N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
O=C1[15NH]C=CC(=O)[15NH]1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i5+1,6+1
Clé InChI
ISAKRJDGNUQOIC-MPOCSFTDSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Ken Shiraiwa et al.
Scientific reports, 11(1), 3132-3132 (2021-02-06)
Combination therapy of tegafur/uracil (UFT) and leucovorin (LV) is widely used to treat colorectal cancers. Although this therapy has a significant therapeutic effect, severe adverse effects occur frequently. Therapeutic drug monitoring (TDM) may help to prevent adverse effects. A useful