Merck
Toutes les photos(7)
Documents
151882
Sigma-Aldrich
Oxyde de deutérium
99.9 atom % D
Synonyme(s) :
Eau lourde, Eau-d2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
D2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
20.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
99.9 atom % D
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Point d'ébullition
101.4 °C (lit.)
Pf
3.8 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Various thermodynamic properties (such as intermolecular vibrational frequencies, energy of the hydrogen bond, free energy, enthalpy and entropy) of liquid deuterium oxide have been evaluated.
Application
  • β
Produits recommandés
Découvrez ChemisTwin®, notre tout nouveau portail en ligne de confirmation d'identité et de quantification des spectres RMN. Cliquez ici pour en savoir plus ou contactez-nous pour bénéficier d'un essai gratuit.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Muidh Alheshibri et al.
Journal of colloid and interface science, 537, 123-131 (2018-11-14)
Robust methods for differentiating long-lived nanobubbles from other nanoparticles are required. Evaluation of the density and compressibility of nanoparticles should enable nanobubbles to be differentiated from other nanoparticles, although the response of nanobubbles to pressure can be strongly influenced by
Ruthenium-Catalyzed Regioselective Deuteration of Alcohols at the ?-Carbon Position with Deuterium Oxide.
Tse SKS, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(49), 13918-13925 (2011)
Structure of water and hydrophobic bonding in proteins. IV. The thermodynamic properties of liquid deuterium oxide.
Nemethy G and Scheraga HA.
J. Chem. Phys. , 41(3), 680-689 (1964)
Useful NMR solvent mixture for polyesters: Trifluoroacetic acid-d/chloroform-d.
Hariharan R and Pinkus AG.
Polym. Bull., 30(1), 91-95 (1993)
Ling Rong Wong et al.
Biomedicines, 8(12) (2020-12-16)
Accumulating evidence suggests that disruptions in brain energy metabolism may be a key player in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Pioglitazone (PIO) has been found to exert beneficial effects on metabolic dysfunction in many AD preclinical studies. However, limited
Articles
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenu apparenté
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La spectroscopie RMN est une technique analytique utilisée pour déterminer la structure moléculaire, la composition chimique et la pureté d'un composé. La RMN détecte l'énergie absorbée du fait des états de spin nucléaire en présence d'un fort champ magnétique.