Merck
Toutes les photos(6)
Documents
389374
Sigma-Aldrich
D-Glucose-13C6
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
D-Glucose-ul-13C, Dextrose-13C6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥99% (CP)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
protein purification: suitable
Pf
150-152 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
Application
Le D-glucose-13C6 a été utilisé :
  • Pour la synthèse de novo d′un acide gras.
  • Comme constituant d′un milieu de traçage pour l′analyse d′un traceur isotopique stable.
  • Dans un milieu de culture minimal pour la production d'une protéine recombinante.
  • Pour la mise en suspension de cellules.
Actions biochimiques/physiologiques
Le D-glucose-13C6 sert de traceur et permet de connaître la cinétique du glucose in vivo.
Conditionnement
Il se peut que ce produit soit disponible en vrac ; dans ce cas, il peut être conditionné sur demande. Pour en savoir plus sur le prix, la disponibilité et le conditionnement, veuillez contacter le Service Clients des isotopes stables.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Metabolic profiling reveals a coordinated response of isolated lamb's (Valerianella locusta, L.) lettuce cells to sugar starvation and low oxygen stress
Victor BMM, et al.
Postharvest biology and technology, 126, 23-33 (2017)
Zoran Dinev et al.
Carbohydrate research, 341(10), 1743-1747 (2006-04-11)
A simple gram-scale synthesis of uridine diphospho(13C6)glucose is presented from D-(13C6)glucose. The critical step uses a 1H-tetrazole-catalyzed coupling of 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl-1-phosphate and UMP-morpholidate. The uridine diphospho(13C6)glucose was used in the structural identification of (1-->3)-beta-D-glucan from Lolium multiflorum.
RSK Regulates PFK-2 Activity to Promote Metabolic Rewiring in Melanoma
Houles T, et al.
Cancer Research, canres-ca2215 (2018)
Y Oda et al.
Biochemistry, 33(17), 5275-5284 (1994-05-03)
All of the individual carboxyl groups (the side-chain carboxyl groups of Asp and Glu, and the C-terminal alpha-carboxyl group) in Escherichia coli ribonuclease HI, which is an enzyme that cleaves the RNA strand of a RNA/DNA hybrid, were pH-titrated, and
Frank Malz et al.
Carbohydrate research, 342(1), 65-70 (2006-12-06)
Double Quantum (DQ) NMR, which utilizes the magnetic dipole interaction between the (13)C atoms, was used for the complete assignment of the (13)C NMR resonances to the corresponding carbon ring positions for the monoclinic and triclinic allomorphs of methyl 4'-O-methyl-beta-D-cellobioside-(13)C(12)(1-(13)C(12))
Articles
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Contenu apparenté
La structure des protéines fournit des informations utiles qui peuvent être exploitées pour déduire leur fonction. L'étude de la structure des protéines et la cartographie des interactions entre protéines, de leur niveau d'expression et de leur localisation permettent d'identifier des biomarqueurs de maladies ainsi que des cibles thérapeutiques potentielles.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.